3-Tolylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
344420010 344420050
ACRO344420010EA 450 NOK
ACRO344420010 ACRO344420050
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Smeltepunkt: 160…162 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040198
CAS-nummer: 17933-03-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %