5-Bromocytosine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-bromopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
165780010 165782500
ACRO165780010EA 2200 NOK
ACRO165780010 ACRO165782500
5-Bromocytosine 99%
5-Bromocytosine
Formel: C₄H₄BrN₃O
MW: 190 g/mol
Smeltepunkt: 240…243 °C
MDL nummer: MFCD00056025
CAS-nummer: 2240-25-7
EINECS: 218-806-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
GC ≥96.0 %