(±)-γ-Octalactone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: (±)-Octan-4-olide, 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
129400250 129401000
ACRO129400250EA 475 NOK
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalactone 98%
(±)-γ-Octalactone
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Kokepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00005402
CAS-nummer: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %