4-Tolylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(4-methylphenyl)borane, p-Tolylboronic acid, 4-Methylphenylboronic acid, (4-Methylphenyl)metaboric acid, 4-Methylbenzeneboronic acid
344430010 344430050 AC34443.10 344430250
ACRO344430010EA 440 NOK
ACRO344430010 ACRO344430050 MAYBAC34443.10 ACRO344430250
4-Tolylboronic acid 97%
4-Tolylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Smeltepunkt: 256…263 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039138
CAS-nummer: 5720-05-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 263 °C
HPLC ≥96.0 %