4-Phenylpiperidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
164770010 164770050
ACRO164770010EA 705 NOK
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phenylpiperidine 98%
4-Phenylpiperidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161.25 g/mol
Kokepunkt: 255…257 °C (727 mmHg)
Smeltepunkt: 57…63 °C
Tetthet: 0.967
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006002
CAS-nummer: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %