Amoniakkløsning 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
Synonymer: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 1600 NOK
338818-100ML 338818-1L
Amoniakkløsning 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Amoniakkløsning
Formel: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Kokepunkt: 32 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –92 °C
Tetthet: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 30.2 %(V)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
FN: 2672
ADR: 8 III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %