Boron tribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
378191000 378198000
378191000.EA 1200 NOK
378191000. 378198000.
Boron tribromide 1 M in heptane, AcroSeal®
Boron tribromide
Formel: BBr₃
MW: 250,52 g/mol
Kokepunkt: 90 °C
Tetthet: 0,869 g/cm³
Flash punkt: –1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011312
CAS-nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
FN: 3384
ADR: 6.1,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to amber Solution
Strength 0.9 to 1.1 M