Kloracetylklorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 1400 NOK
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Kloracetylklorid 98%
Kloracetylklorid
Formel: C₂H₂Cl₂O
MW: 112,94 g/mol
Kokepunkt: 105 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 1,42 g/cm³
Flash punkt: ≥ 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000725
CAS-nummer: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
FN: 1752
ADR: 6.1,
Merck Indeks: 13,02074
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %