L(-)-Sorbose 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
225961000 225962500 225960010
ACRO225961000EA 3500 NOK
ACRO225961000 ACRO225962500 ACRO225960010
L(-)-Sorbose 98%
L(-)-Sorbose
Formel: C₆H₁₂O₆
Kokepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 158…160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00151097
CAS-nummer: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Merck Indeks: 12,08874
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -42° to -44° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)