Ortoperjodsyre 34% (w/w) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: ortho-Periodic acid, Orthoperiodic acid
B20172.22 B20172.36
B20172.22EA 795 NOK
B20172.22 B20172.36
Ortoperjodsyre 34% (w/w) vandig løsning
Ortoperjodsyre
CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3098 MDL No.: MFCD00011344
Formel: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011344
CAS-nummer: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
FN: 3098
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=27e789fa0f30c08d62d5a8d0afc3acd8f6469c12&prid=web&clid=SAPDAM