trans-Anethole 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
152531000 152530050 152535000
ACRO152531000EA 680 NOK
ACRO152531000 ACRO152530050 ACRO152535000
trans-Anethole 99%
trans-Anethole
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Kokepunkt: 236 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 23 °C
Tetthet: 0,9875 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
MDL nummer: MFCD00009284
CAS-nummer: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.986 to 0.989
GC ≥98.5 %