Silikagel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, high purity, Supelco®
Leverandør: Merck
214396-1KG 214396-5KG
214396-1KGEA 1080 NOK
214396-1KG 214396-5KG
Silikagel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, high purity, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb910a95beceac796ecc2e40cfbae6327b16611&vid=39912bddd50790ed76c141635a89325146f5ab7d&prid=web&clid=SAPDAM