Silikagel, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Leverandør: Merck
236845-100G 236845-1KG
236845-100GEA 1175 NOK
236845-100G 236845-1KG
Silikagel, Davisil® Grade 62 pore size 150 Å, 35-60 mesh, high purity, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc93c274583970dc8baa52abfe2cf9ddb1f7c5d9&vid=9bbeb82d81a0a3c04adfd63ae4db4fd0eb202793&prid=web&clid=SAPDAM