Ortofosforsyre ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
49685-100ML 49685-500ML
49685-100MLEA 1625 NOK
49685-100ML 49685-500ML
Ortofosforsyre ≥85%, LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Ortofosforsyre
Formel: H₃PO₄
MDL nummer: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2