Pressure Transducers
Leverandør: Spectrum Laboratories
ACPM-05TC-C1S ACPM-10TC-01N ACPM-10TC-01S ACPM-10TC-C1N ACPM-10TC-C1S
SPECACPM-05TC-C1SEA 203275 NOK
SPECACPM-05TC-C1S SPECACPM-10TC-01N SPECACPM-10TC-01S SPECACPM-10TC-C1N SPECACPM-10TC-C1S
Pressure Transducers
Manometere
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Nøyaktighet ±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi