Stativforstørrelsesglass med lys, vario, varioLED™ og varioLED™ flex
Leverandør: ESCHENBACH OPTIK
27815 2781
630-2155EA 10750 NOK
630-2155 630-2154
Stativforstørrelsesglass med lys, vario, varioLED™ og varioLED™ flex
Forstørrelsesglass
De opplyste stående varioforstørrelsesglassene er egnet til bruk innen vitenskapelige og profesjonelle områder. De egner seg spesielt til detaljert teknisk arbeid og lesing.
  • Aspheric PXM® lightweight lens, cera-tec® coated for a distortion-free image with edge-to-edge sharpness
  • Segment switching provides a choice between ring illumination and segment illumination for closer inspection of different surface structures
  • Illumination level: approx. 6000 lx (at a working distance of 150 mm)
  • Gooseneck design with protective cover for improved hygiene
Low power consumption as power requirement is only 5 W, service life of LED approx. 50000 hours.