Kolorimetre med automatisk overføring, Lovibond® PFX195-serien
Leverandør: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 0 NOK
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Kolorimetre med automatisk overføring, Lovibond® PFX195-serien
Kolorimeter Kolorimeter med Automatisk Transmittans
Et utvalg av spektrofotometriske fargemålere for fargebestemmelse av optisk klare prøver. Hver modell av PFX195 inkluderer et utvalg av standard fargeskalaer som brukes i en spesifikk industrisektor. Ytterligere skalaer kan legges til, på bestillingstidspunktet eller senere, som valgfrie oppgraderinger som gir den fleksibiliteten som skal til for å imøtekomme individuelle behov. Resultatene kan også vises som spektralverdier og CIE-verdier. For produkttyper som ikke er kompatible med standardfargeskalaer kan brukeren benytte PFX195-programvaren for å opprette en skreddersyddMore Product Information