Spektrofotometriske kolorimetre, Lovibond® PFX880-serien
Leverandør: Lovibond Tintometer
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 0 NOK
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Spektrofotometriske kolorimetre, Lovibond® PFX880-serien
Kolorimeter Kolorimeter med Automatisk Transmittans
En serie automatiske spektrofotometriske fargemålere for objektiv fargeanalyse av oljer, kjemikalier, petrokjemikalier, drivstoff og andre gjennomsiktige produkter. PFX880-instrumentene er robuste fargemålere med hus i stål, som også kan brukes til kvalitetskontroll på laboratorier eller ved 24 timers drift i et produksjonsmiljø. Nøyaktigheten og reproduserbarheten til fargedataene fra disse fargemålerne sikrer konsekvent fargemåling, noe som gir produsenter et pålitelig underlag for å ta viktige beslutninger knyttet til råmaterialer og foredlingsprosesser.
  • RCMSi gir sikkerhet når det gjelder kalibrering og reduserer service og vedlikehold på stedet
  • Gir måling uten subjektiv påvirkning
  • Robust instrument for måling så vel i utviklingsfasen som i sluttstadiet
  • Brukervennlig
  • Stort, avtakbart prøvekammer for enkel rengjøring
Kan fås med innebygd varmeelement som tilleggsutstyr for å smelte faste stoffer, for eksempel fett og voks, og forhindre at de stivner i cellen. Hvert enkelt instrument har et langt prøvekammer for kyvetter med en lysvei på opptil 153 mm (6") som sikrer nøyaktig fargemåling, selv av umettede stoffer, for eksempel løsningsmidler og hvitoljer.
RCMSi (Remote Calibration and Maintenance Service via internet)-funksjonen gjør det mulig å foreta en kalibrert måling ved bruk av en ISO17025-sertifisert væskestandard. Spektralsignaturen overføres til The Tintometer Ltd’s sikre kalibreringsserver. Når denne prosedyren er fullført, vil et sporbart kalibreringssertifikat bli sendt per e-post til brukeren.
PFX880/CIE-kolorimeteret – et basisinstrument uten spesielle fargeskalaer – brukes i stor utstrekning for måling av CIE-verdier.
PFX880/L kolorimeteret uttrykker farge i form av Lovibond®-enheter, en tradisjonell fargeskala som ofte brukes for oljer og kjemikalier.
PFX880/AT kolorimeteret gir fargedata i henhold til AOCS Tintometer®-skalaen, en modifisert rød og gul versjon av Lovibond®-skalaen.
PFXi 880/S måler automatisk ICUMSA Colour ved 420 nm, 560 nm eller 720 nm og ved en kjent Brix-verdi; den uttrykker også farger som røde, gule, blå og nøytrale enheter som sammen former Lovibond RYBN fargeskalaen.
Det petrokjemiske kolorimeteret PFXi 880/P er utformet for å oppfylle kravene i ASTM D 6045, som omhandler automatisk bestemmelse av både Saybolt- og ASTM-farge for en rekke forskjellige petroleumsprodukter.
PFX880/IP 17 gir data for IP 17 metode A og B (Lovibond RYBN- og IP-enheter).
På hvert instrument kan resultatene også vises som CIE-verdier og spektraldata.
Tegnforklaring ● medfølger som standard  + fås som del av et oppgraderingssett
Leveringsinformasjon: Leveres med Lovibond® optiske glassceller med relevante lysveier for hver skala som er inkludert, en servicepakke, ekstra lampe og instruksjoner.