Supelco® BIOshell™ HPLC Columns, 400 Å Protein C4 Fused-Core®
Leverandør: MerckSPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable | |
Applikasjon | mAbs; ADC's; Biosimilars / Proteins / mAb Fragments |
Karbonbelastning | 0,4% |
Kappet ved endene | Ja |
Maks. trykk | 600 bar |
pH område | 2 - 9 |
Overflate areal | 15 m²/g |
Temperaturgrense | 90 °C |
USP kode | L26 |