Reaktor, for omrøring, GLS 80-gjenge, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 6100 NOK
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Reaktor, for omrøring, GLS 80-gjenge, DURAN®
Kolber Spinnerflaske
DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar, PP, PTFE, PEEK, rustfritt stål.
  • Deler som er i kontakt med media, er i fullt samsvar med FDA-kravene
  • Risteelementet er utskiftbart
  • Ved hjelp av komponenter fra DURAN®-tilkoblingssystemet kan det kobles til flere medieflasker eller brukes steril trykkutligning
GLS 80-reaktoren med omrøring egner seg for mange forskjellige blandeprosesser i laboratoriet. De tilgjengelige tilkoblingene gjør det mulig å legge til eller fjerne medier fra flasken under blandeprosessen. Hele enheten kan autoklaveres og egner seg derforMore Product Information