L-Alanin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 436 NOK
8.16000.0025 8.16000.0100
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanine
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Kokepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064410
CAS-nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Indeks: 13,00203
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)