2-Amino-5-nitrobensonitril 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
B25416.14 B25416.22 B25416.36
B25416.14EA 530 NOK
B25416.14 B25416.22 B25416.36
2-Amino-5-nitrobensonitril 95%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 17420-30-3 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-210° MDL No.: MFCD00007362
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smeltepunkt: 207…210 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007362
CAS-nummer: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8