β-Alanin ≥99%, Millipore®
Leverandør: Merck
Synonymer: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01008.0250 1.01008.1000
1.01008.0250EA 815 NOK
1.01008.0250 1.01008.1000
β-Alanin ≥99%, Millipore®
β-Alanine
Formel: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Kokepunkt: 201 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 94 °C
Tetthet: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008200
CAS-nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Indeks: 13,00204
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% min
Heavy metals (as Pb) 0.001% max
Identity (IR-spectrum) passes test
TLC-test passes test