5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
350330050 350330250
ACRO350330050EA 260 NOK
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Kokepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 160…165 °C
MDL nummer: MFCD00460094
CAS-nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %