5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloropyridine-2,3-diyldiamine, 5-Chloropyridine-2,3-diamine, 2,3-Diamino-5-chloropyridine
350340050 350340250
ACRO350340050EA 425 NOK
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
5-Chloro-2,3-diaminopyridine
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Kokepunkt: 338,9 °C
Smeltepunkt: 170…175 °C
MDL nummer: MFCD01230986
CAS-nummer: 25710-20-7
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %