3-Pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 1225 NOK
ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00674177
CAS-nummer: 1692-25-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %