Barium hydroksid oktahydrat 99.95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
377820050 377820250
ACRO377820050EA 810 NOK
ACRO377820050 ACRO377820250
Barium hydroksid oktahydrat 99.95%
Barium hydroksid oktahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Smeltepunkt: 78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
FN: 3262
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %