di-Natriumoksalat 0.05 M (COO)2Na2 volumetrisk løsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 545 NOK
35240-1L 35240-20L
di-Natriumoksalat 0.05 M (COO)2Na2 volumetrisk løsning, Fluka™
di-Natriumoksalat
Formel: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012465
CAS-nummer: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Factor 0.998 - 1.002