Tyrphostin 1 ≥99%
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1900020 BMLEI1900100
ENZOBMLEI1900020EA 995 NOK
ENZOBMLEI1900020 ENZOBMLEI1900100
Tyrphostin 1 ≥99%
Tyrphostin 1
An inactive tyrphostin, which may be used as a negative control.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml, warm) or DMSO (25 mg/ml).
Formel: C₁₁H₈N₂O
MW: 184,198 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00019787
CAS-nummer: 2826-26-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db17f422db415ed0204addb7a770a1ceb99dac2&vid=ef3572333104d4cedb53d929035193baf3efd8a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥99%