Prostaglandin D₂ ≥98% (by HPLC)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonymer: PGD₂
BMLPG0050001 BMLPG0050010
ENZOBMLPG0050001EA 905 NOK
ENZOBMLPG0050001 ENZOBMLPG0050010
Prostaglandin D₂ ≥98% (by HPLC)
Prostaglandin D2
Prostanoid receptor ligand.
Principal cyclooxygenase product of the mast cell and PGJ₂.
MW: 352,5 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 41598-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6bf1c5ec762d1895f102b42d464097a1ac5b08&vid=49761997255650b0123af013b9e17203b14721fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥98% (HPLC)