cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, colourless oil, Ultrapure
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
BMLFA0020100 BMLFA0021000
ENZOBMLFA0020100EA 1025 NOK
ENZOBMLFA0020100 ENZOBMLFA0021000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ≥98%, colourless oil, Ultrapure
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Polyunsaturated fatty acid.
Soluble in ethanol, hexane and methylene chloride.
Formel: C₂₂H₃₂O₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00065722
CAS-nummer: 6217-54-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405d38db02874f4083895c0237a0f9afd14a3b10&vid=44c7fe7b7b208769f34a5de99a18dcb81478fae4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥98%