Daidzin ≥98%
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
Synonymer: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-4'-hydroxyisoflavone, 3-(4-Hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
ALX350248M010
ENZOALX350248M010EA 7325 NOK
ENZOALX350248M010
Daidzin ≥98%
Daidzin
Glucoside of daidzein.
Glucoside of the isoflavone daidzein found in soy beans.
Soluble in DMSO or dilute aqueous base; insoluble in water.
Formel: C₂₁H₂₀O₉
MW: 416,38 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00017466
CAS-nummer: 552-66-9
Merck Indeks: 14,02801
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥98%