Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
ALX480002G001 ALX480002G005
ENZOALX480002G001EA 995 NOK
ENZOALX480002G001 ENZOALX480002G005
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt ≥87%
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₅O₁₀P₂K
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00066472
CAS-nummer: 72696-48-1
Merck Indeks: 14,00154
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (assay) ≥87%
Source Isolated from yeast