Magnetrører, cuvetteMIXdrive 1
Leverandør: 2MAG
40400 90100 90150 90140
442-0812EA 6225 NOK
442-0812 442-0767 TMAG90150 TMAG90140
Magnetrører, cuvetteMIXdrive 1
Omrørere Magnetrørere
Denne miniatyriserte røreren for kyvetter er ideell for systemintegrasjon, f.eks. i et spektrofotometer. Det hermetisk lukkede huset i rustfritt stål er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer opptil 50 °C. M1.4-gjenger er integrert i bunnen.
  • Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
  • Jevn blanding
  • Kan senkes i vann og oljebad
  • Egnet for CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68.
MIXcontrol eco (external control unit must be ordered separately). Speed range: 120 - 1200 min⁻¹.
Kontrollenhet i plaststøpemasse for tilkoblingMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell cuvetteMIXdrive 1 MIXcontrol eco MIXcontrol eco DINrail
Environmentally Preferable
Hastighetsområde 120 - 1200 min⁻¹ 120 - 1200 min⁻¹
Maks. rørekapasitet H₂O 1 - 25 ml
Inngangseffekt 10 W 10 W 10 W
Platemateriale Rustfritt stål
Platemål 12,5×12,5 mm
Vekt 0,14 kg 0,5 kg 0,25 kg
B×D×H 12,5×12,5×6 mm 65×50×45 mm 24×100×120 mm