Magnetrører, atexMIXdrive
Leverandør: 2MAG
49001 49001_UK 49001_CH 99300 99200
442-0820EA 36000 NOK
442-0820 TMAG49001_UK TMAG49001_CH 442-0846 TMAG99200
Magnetrører, atexMIXdrive
Omrørere Magnetrørere
Ultraflat, eksplosjonsbeskyttet rører. Det hermetisk lukkede huset er vann-, bakterie- og støvsikkert. Driftstemperaturer opptil 40 °C.
  • Vedlikeholdsfri og slitasjesterk induktiv drift
  • Jevn blanding
  • Kan senkes i vann og oljebad
  • Egnet for CO₂-inkubatore
IP-beskyttelsesklasse: IP 68
Sertifisert i henhold til ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
atexMIXcontrol and atexMIXcontrol cleanroom (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 2000 min⁻¹
Eksplosjonsbeskyttet kontrollenhet i aluminium for tilkobling av et atexMIXdrive-More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell atexMIXdrive atexMIXcontrol renrom atexMIXcontrol
Environmentally Preferable
Speed range 100 - 2000 min⁻¹ 100 - 2000 min⁻¹
Max. stirring capacity H₂O 1 - 10000 ml
Inngangseffekt max. 20 W 20 W 20 W
Plate material Rustfritt stål
Plate dimensions 180×180 mm
Weight 3,5 kg 4,5 kg 18 kg
W×D×H 180×180×38 mm 210×55×30 mm 360×460×200 mm