Kongorødt indicator grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: CI 22120
110501000 110505000
ACRO110501000EA 1350 NOK
ACRO110501000 ACRO110505000
Kongorødt indicator grade
Kongorødt
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Smeltepunkt: >360 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004028
CAS-nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Indeks: 12,02562
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)