Kongorødt indicator
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
Synonymer:
CI 22120
B24310.14
B24310.22
B24310.36
B24310.14EA
745
NOK
B24310.14
B24310.22
B24310.36
Kongorødt indicator
Kongorødt
CAS No.: 573-58-0
Molecular Formula: C32H22N6Na2O6S2
Formula Weight: 696.67
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂ MW: 696,67 g/mol Smeltepunkt: >360 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004028 CAS-nummer: 573-58-0 EINECS: 209-358-4 Merck Indeks: 14,2498 |