3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Di-tert-butylcatechol
112970250 112970050
ACRO112970250EA 1200 NOK
ACRO112970250 ACRO112970050
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol 99%
3,5-Di-tert-butylpyrocatechol
Formel: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Kokepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97…100 °C
MDL nummer: MFCD00008819
CAS-nummer: 1020-31-1
EINECS: 213-816-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %