4-Fluorostyrene 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
168340100 168340010
ACRO168340100EA 1825 NOK
ACRO168340100 ACRO168340010
4-Fluorostyrene 97% stabilised
4-Fluorostyrene
Formel: C₈H₇F
Kokepunkt: 145…148 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,024 g/cm³
Flash punkt: 26 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000361
CAS-nummer: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol