4-Methylstyrene 98% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-Vinyltoluene, p-Methylstyrene, 4-Vinyltoluene
127700100 127701000 127705000 127700025
ACRO127700100EA 410 NOK
ACRO127700100 ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025
4-Methylstyrene 98% stabilised
4-Methylstyrene
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 170…175 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0,896 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008621
CAS-nummer: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
FN: 2618
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC