Metylrødt
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
A16690.14 A16690.22 A16690.36
A16690.14EA 420 NOK
A16690.14 A16690.22 A16690.36
Metylrødt
Metylrødt
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Smeltepunkt: 179…182 °C
Tetthet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002425
CAS-nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Indeks: 14,6119