Metylrødt Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Synonymer: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
32654-25G 32654-100G
32654-25GEA 705 NOK
32654-25G 32654-100G
Metylrødt Reag. Ph. Eur. acid-base indicator, Fluka™
Metylrødt
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Smeltepunkt: 179-182 °C
Tetthet: 0,989 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002425
CAS-nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
Merck Indeks: 12,06199
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 4.4-6.0) complying
UV spectrum complying