Metylrødt natriumsalt
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate
A17455.14 A17455.22 A17455.36
A17455.14EA 400 NOK
A17455.14 A17455.22 A17455.36
Metylrødt natriumsalt
Metylrødt natriumsalt
CAS No.: 845-10-3 Molecular Formula: C15H14N3NaO2 Formula Weight: 291.29 Beilstein Reference: 4065488 MDL No.: MFCD00002426
Formel: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
MW: 291,28 g/mol
Smeltepunkt: > 180 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002426
CAS-nummer: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Indeks: 13,06142