2-Thiophenecarbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
298050100 298050500 298052500
ACRO298050100EA 795 NOK
ACRO298050100 ACRO298050500 ACRO298052500
2-Thiophenecarbonitrile 97%
2-Thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Kokepunkt: 192 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,17 g/cm³
Flash punkt: 53 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005416
CAS-nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %