2-Thiopheneboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
344710010 344710050 344710250
ACRO344710010EA 530 NOK
ACRO344710010 ACRO344710050 ACRO344710250
2-Thiopheneboronic acid 97%
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Smeltepunkt: 120…122 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151850
CAS-nummer: 6165-68-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %