Bromkresolgrønt natriumsalt 0,04% (w/v) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
38696.AE 38696.AP
38696.AEEA 550 NOK
38696.AE 38696.AP
Bromkresolgrønt natriumsalt 0,04% (w/v) vandig løsning
Bromkresolgrønt natriumsalt
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.01 Physical Form: Liquid Appearance: Green
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00148898
CAS-nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4