Bromfenolblått natriumsalt
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer:
Bromophenol blue sodium, Sodium α-(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadienylidene)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)toluenesulphonate, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)phenolate, Bromophenol blue water soluble, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-dibromophenol] S,S-dioxide sodium salt
A16899.09
A16899.18
A16899.09EA
510
NOK
A16899.09
A16899.18
Bromfenolblått natriumsalt
Bromfenolblått natriumsalt
CAS No.: 34725-61-6
Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S
Formula Weight: 691.96
Melting Point:
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S MW: 691,95 g/mol Smeltepunkt: >300 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00013793 CAS-nummer: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 Merck Indeks: 14,1444 |