Calcon® (mordant black 17), ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Natrium 3-hydroksy-4-(2-hydroksy-1-naftylazo)-1-naftalensulfonat
202440250 202441000
ACRO202440250EA 495 NOK
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon® (mordant black 17), ren
Calcon® (mordant black 17)
Formel: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416,38 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004069
CAS-nummer: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies