3-Thiopheneboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
345660010 345660050
ACRO345660010EA 500 NOK
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiopheneboronic acid 97%
3-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Smeltepunkt: 162…167 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151851
CAS-nummer: 6165-69-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %