Metyloransje 0,1% (w/v) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
38695.APEA 565 NOK
38695.AP
Metyloransje 0,1% (w/v) vandig løsning
Metyloransje
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Physical Form: Liquid
Density: 0.987
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00007502
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Tetthet: 0,987
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3